Learn More
HJ 699-2014 Mezcla de plaguicidas organoclorados 517 10 μg/ml en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Quintozene∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣delta-HCH∣Dicofol∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣Endrin-ketone∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Methoxychlor∣Quintozene∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | n-Hexane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDD 10 μg/mL∣2,4'-DDE 10 μg/mL∣2,4'-DDT 10 μg/mL∣4,4'-DDD 10 μg/mL∣4,4'-DDE 10 μg/mL∣4,4'-DDT 10 μg/mL∣Aldrin 10 μg/mL∣alpha-Endosulfan 10 μg/mL∣alpha-HCH 10 μg/mL∣beta-Endosulfan 10 μg/mL∣beta-HCH 10 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 10 μg/mL∣delta-HCH 10 μg/mL∣Dicofol 10 μg/mL∣Dieldrin 10 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 10 μg/mL∣Endrin 10 μg/mL∣Endrin-aldehyde 10 μg/mL∣Endrin-ketone 10 μg/mL∣gamma-HCH 10 μg/mL∣Heptachlor 10 μg/mL∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) 10 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 10 μg/mL∣Methoxychlor 10 μg/mL∣Quintozene 10 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 10 μg/mL |