Learn More
HJ 646-2013, HJ 805-2016, HJ 950-2018 Mezcla de estándares internos 515 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314276 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314276 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000515DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1520-96-3, 1517-22-2
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Diclorometano