Learn More
HJ 642-2013 Mezcla de estándares internos de COV 134 250 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326057 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30326057 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000134ME
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromofluorobenzene∣Toluene D8
CAS 460-00-4, 2037-26-5
Disolvente o matriz Methanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Bromofluorobenzene 250 μg/mL∣Toluene D8 250 μg/mL