Learn More
HJ 36600-2018 Mezcla de SVOC 263 2000 μg/mL en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313515 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313515 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000263DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 88-06-2, 120-83-2, 51-28-5, 121-14-2, 91-94-1, 117-84-0
Cantidad 1 mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Diclorometano