Learn More
HJ 1189-2021 Mezcla de plaguicidas organofosforados 693 2000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30320655
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30320655 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30320655 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA50000693AC
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Bromophos-methyl∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Sulfotep∣Terbufos∣Triazophos
CAS 2104-96-3, 2921-88-2, 5598-13-0, 56-72-4, 8065-48-3, 333-41-5
Nombres de analitos o componentes Bromophos-methyl∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Coumaphos∣Demeton (O+S)∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fenamiphos∣Fenitrothion∣Fonofos∣Iprobenfos∣Isazofos∣Isocarbofos∣Isofenphos-methyl∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Phosphamidon∣Profenofos∣Sulfotep∣Terbufos∣Triazophos
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromophos-methyl 2000 μg/mL∣Chlorpyrifos 2000 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 2000 μg/mL∣Coumaphos 2000 μg/mL∣Demeton (O+S) 2000 μg/mL∣Diazinon 2000 μg/mL∣Dichlorvos 2000 μg/mL∣Dimethoate 2000 μg/mL∣Ethoprophos 2000 μg/mL∣Fenamiphos 2000 μg/mL∣Fenitrothion 2000 μg/mL∣Fonofos 2000 μg/mL∣Iprobenfos 2000 μg/mL∣Isazofos 2000 μg/mL∣Isocarbofos 2000 μg/mL∣Isofenphos-methyl 2000 μg/mL∣Malathion 2000 μg/mL∣Mevinphos 2000 μg/mL∣Parathion-ethyl 2000 μg/mL∣Parathion-methyl 2000 μg/mL∣Phenthoate 2000 μg/mL∣Phorate 2000 μg/mL∣Phosphamidon 2000 μg/mL∣Profenofos 2000 μg/mL∣Sulfotep 2000 μg/mL∣Terbufos 2000 μg/mL∣Triazophos 2000 μg/mL