Learn More
HJ 1189-2021 etiquetado PAH Mezcla 691 2000 μg/ml en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Naphthalene D8∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1146-65-2, 1517-22-2 |
| Disolvente o matriz | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Naphthalene D8 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL |