Learn More
HJ 1022-2019 Mezcla de pesticidas 14 500 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Fenoprop∣MCPA |
| CAS | 93-76-5, 94-75-7, 94-82-6, 1918-00-9, 120-36-5, 93-72-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Fenoprop∣MCPA |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Tipo de solución | Mixture |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Cantidad | 1 mL |