Learn More
MedChemExpress HIV-1 TAT (48-60)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.47% |
| CAS | 220408-24-2 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 1719.0 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |