Learn More
MedChemExpress HIV-1 Rev (34-50)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 141237-50-5 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 2437.74 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | HIV-1 rev Protein (34-50) |