Learn More
R&D Systems™ HIV-1 Gag p24 Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 30001040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
30001040 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 30001040
Marca: R&D Systems™ DHP240B
HIV-1 Gag p24 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The HIV-1 Gag p24 Quantikine ELISA Kit quantifies viral HIV-1 Gag p24 in cell culture supernates (100 μL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 7.81 to 500 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 0.24 pg/mL
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant
ID de gen (Entrez) 155030
Especie del huésped Viral
Cantidad 1 Kit
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (100 μL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Tiempo total del ensayo 4.5 hr.