Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de VIH-1 env. gp160
Código de producto. 16367758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad: 1 portaobjetos
Código de producto.
16367758 Cantidad: 1 portaobjetos
1 options
Código de producto. 16367758 Proveedor PEPperCHIP™ N.º de proveedor SPC.014.001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Micromatriz de VIH-1 env. gp160 con 856 péptidos específicos de proteínas impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
  • Contenido de la micromatriz: Glucoproteína envolvente (Env) gp160 de VIH tipo 1 dividida en 2 cadenas: Proteína de superficie gp120 y proteína transmembrana gp41
  • Longitud/superposición de péptidos: 15 aa/14 aa
  • Número de péptidos: 856 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Recubrimiento PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Descripción 3 copias de matriz por micromatriz
Cantidad 1 portaobjetos
Método de fijación Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015.
Color Transparente
Estado normativo RUO
Código de barras Código de barras individual para cada micromatriz
Material Vidrio microscópico
Tipo Micromatriz de péptidos de alta densidad
Para utilizar con (aplicación) Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores
Esterilidad No estéril
Dimensions (LxW) 75,4 x 25 mm