Learn More
Epredia™ Fórceps calefactados HistoStar™
Código de producto. 12638216 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Pinzas calentadas, punta de 1 mm
Pinzas calentadas, punta de 2 mm
Pinzas calentadas, punta de 4 mm
Color:
Amarillo
Azul
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Color Tamaño de la unidad
12638216 Pinzas calentadas, punta de 4 mm Azul cada uno
12618216 Pinzas calentadas, punta de 1 mm Rojo cada uno
12628216 Pinzas calentadas, punta de 2 mm Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12638216 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor A81010035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00€
    535.70€ / paquete de 1
    Ahorro 71.30€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Los fórceps calefactados Epredia™ funcionan junto con la estación de trabajo de inclusión Epredia™ HistoStar™. Disponibles en varios tamaños.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Estación de trabajo de inclusión Epredia™ HistoStar™
Tipo de producto Pinzas calentadas, punta de 4 mm