Learn More
Epredia™ Parafina Histoplast
Código de producto. 12683026 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Histoplast de PE
Utiliza DMSO para ayudar a infiltrar muestras de tejido más grandes.
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12683026 Histoplast de PE paquete de 8
15300815 Utiliza DMSO para ayudar a infiltrar muestras de tejido más grandes. paquete de 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 12683026 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 8330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.95€
    67.27€ / paquete de 8
    Ahorro 11.68€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.
Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Satisfaga las necesidades exigentes y versátiles de los laboratorios con la parafina Epredia™ Histoplast.
  • Hecho de parafina y polímeros plásticos
  • Proporciona un procesamiento excelente y produce secciones finas y sin arrugas
Información para pedidos:
Envasado en bolsas cómodas, fáciles de abrir y resellables de 0,91 kg (2 lb). También disponible en un kit de parafina premedida para su uso en el procesador de tejidos Epredia™ Excelsior™ AS (cajón de residuos incluido).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión 56 °C
Tipo de producto Histoplast de PE
Cantidad 8 x 1 Kg