Learn More
Heinz Herenz Cera de parafina HistoPlast
Código de producto. 30158519
Cambiar vista
Click to view available options
Punto de fusión:
56°C to 58°C
58°C to 60°C
De 52 °C a 54 °C
De 54 °C a 56 °C
De 60 °C a 62 °C
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Punto de fusión Tamaño de la unidad
30158519 56°C to 58°C paquete de 10
30158393 58°C to 60°C paquete de 10
30158402 De 60 °C a 62 °C paquete de 10
30158487 De 54 °C a 56 °C paquete de 10
30158453 De 52 °C a 54 °C paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30158519 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1131235
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.24€
    83.90€ / paquete de 10
    Ahorro 41.34€
    33% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Cera de parafina HistoPlast, suministrada en forma de perla. Para infiltración e inclusión de secciones de tejido.
  • Cera de parafina HistoPlast
  • Se suministra en forma de perla.
  • Para infiltración e inclusión de secciones de tejido
  • Compuesto de parafina purificada y polímeros plásticos, sin dimetilsulfóxido (DMSO).
  • Espesor de corte μ2 m.
Especificaciones
Punto de fusión 56°C to 58°C
Tipo de producto Paraffin
Formulario Sedimento
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X10 HistoPlast Paraffin Wax, supplied in pearl sha pe, melting point 56-58 degrees
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes