Learn More
Histona, MP Biomedicals™
Código de producto. 11393909 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
11393909 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 11393909 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210072650
Se usa comúnmente para estudios de reconstitución cromosómica. Histona, MP Biomedicals es un subgrupo rico en arginina que es un sustrato adecuado para la proteína quinasa C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 37244-51-2
Cantidad 50 mg
Forma física Polvo liofilizado