Learn More
Histone Deacetylase Inhibitor III, Thermo Scientific™
Código de producto. 15416659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416659 10 mg 10 miligramos
15406659 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416659 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64940.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
CAS 251456-60-7
Fórmula molecular C16H25N3O3
Formula Weight (peso de la fórmula) 307,39g/mol
Sinónimo M 344; 4-dimetilamino-N-(6-hidroxicarbamoilhexil) benzamida
Sensibilidad Sensible a la luz
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo