Learn More
Histone Acetyltransferase Inhibitor II, MedChemExpress
Descripción
Histone Acetyltransferase Inhibitor II (compound 2c) is a potent, selective and cell permeable p300 histone acetyltransferase inhibitor, with an IC50 of 5 μM. Histone Acetyltransferase Inhibitor II shows anti-acetylase activity in mammalian cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Histone Acetyltransferase Inhibitor II |
| CAS | 932749-62-7 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H16Br2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (64.63 mM) |
| SMILES | O=C1/C(CCC/C1=C\C2=CC=C(O)C(Br)=C2)=C/C3=CC=C(O)C(Br)=C3 |
| Peso molecular (g/mol) | 464.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 464.15 |
| Mostrar más |