Learn More
Sal de histidil-glicil-glutamil-glicil-treonil-fenilalanil-treonil-seril-aspartil-leucil-seril-lisina xTFA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Histidyl-Glycyl-Glutamyl-Glycyl-Threonyl-Phenylalanyl-Threonyl-Seryl-Aspartyl-Leucyl-Seryl-Lysine xTFA Salt |
| CAS | 868249-02-9 |
| Fórmula molecular | C54H83N15O21 • x(C2HF3O2) |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | His-Gly-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-Lys xTFA, HGEGTFTSDLSK xTFA, 29-(2-(2-Amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanamido)acetamido)-2-(4-aminobutyl)-20-benzyl-11-(carboxymethyl)-17,23-bis(1-hydroxyethyl)-5,14-bis(hydroxymethyl)-8-isobutyl-4,7,10,13,16,19,22,25,28-nonaoxo-3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaazadotriacontane-1,32-dioic Acid xTFA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H53NO15/c1-22-26(56-37(52)32(49)30(24-14-10-8-11-15-24)44-38(53)59-39(3,4)20-45)19-43(54)35(57-36(51)25-16-12-9-13-17-25)33-41(7,34(50)31(48)29(22)40(43,5)6)27(47)18-28-42(33,21-55-28)58-23(2)46/h8-17,26-28,30-33,35,45,47-49,54H,18-21H2,1-7H3,(H,44,53)/t26-,27+,28-,30+,31-,32+,33+,35-,41-,42-,43-/m1/s1 |
| SMILES | OCC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](c1ccccc1)[C@H](O)C(=O)O[C@@H]2C[C@@]3(O)[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@@H]5[C@]6(OC(C)=O)[C@H](OC6)C[C@H](O)[C@@]5(C)C(=O)[C@H](O)C(=C2C)C3(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 1278.3211402 |