Learn More
Histidina (L-histidina), Mikromol™
Código de producto. 17959814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17959814 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17959814 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1526.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Histidina (L-histidina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Histidine
CAS 71-00-1
Nombres de analitos o componentes L-Histidine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (S)-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)imidazole, (S)-Histidine, (S)-α-Amino-1H-imidazole-4-propanoic acid, 103: PN: WO2021061872 SEQID: 103 claimed protein, 124: PN: WO2020191245 SEQID: 252 claimed protein, 177: PN: WO2021226558 SEQID: 252 claimed protein, 1H-Imidazole-4-alanine, (S)-, 1H-Imidazole-4-propanoic acid, α-amino-, (S)-, 8: PN: EP2878667 TABLE: 5 claimed sequence, L-(-)-Histidine, L-Alanine, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, Glyoxaline-5-alanine, NSC 137773, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 155.15
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155,0695 g/mol