Learn More
Histidina (L-histidina), LoGiCal
Descripción
Histidina (L-histidina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | L-Histidine |
| CAS | 71-00-1 |
| Nombres de analitos o componentes | L-Histidine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H9 N3 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Histidine, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8 CI), (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2 S)-2-Amino-3-(1 H-imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)-, L-Alanine, 3-(1 H-imidazol-4-yl)- |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5 H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-amino-3-(1 H-imidazol-4-il)propanoico |
| Mostrar más |