Learn More
Clorhidrato de histidina monohidrato (clorhidrato de L-histidina monohidrato), Mikromol™
Código de producto. 17922456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17922456 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17922456 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1567.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de histidina monohidrato (clorhidrato de L-histidina monohidrato)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histidine hydrochloride monohydrate
CAS 5934-29-2
Nombres de analitos o componentes Histidine hydrochloride monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H9 N3 O2 . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Histidine hydrochloride monohydrate, (S)-2-amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid hydrochloride monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1
SMILES O.Cl.N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-il)propanoico; hidrato; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 209.63
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0567 g/mol