Learn More
Histamina, TRC
Código de producto. 30041306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041306 250 mg 250 miligramos
30040775 1 g 1 g
30041146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH436503250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-45-6
Fórmula molecular C5 H9 N3
Peso molecular (g/mol) 111.15
Sinónimo 1H-Imidazole-5-ethanamine, 1H-Imidazole-4-ethanamine (9CI), Histamine (8CI), 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethanamine, 2-(1H-Imidazol-4-yl)ethylamine, 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethanamine, 2-(1H-Imidazol-5-yl)ethylamine, 2-(3H-Imidazol-4-yl)ethylamine, 2-(4-Imidazolyl)ethanamine, 2-(4-Imidazolyl)ethylamine, 4-(2-Aminoethyl)imidazole, 5-Imidazoleethylamine, Eramin, Ergamine, Ergotidine, Imidazole-4-ethylamine, NSC 33792, β-Imidazolyl-4-ethylamine
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-4-il)etanol
SMILES NCCc1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.0796