Learn More
Histamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15434269
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15434269 1 g 1 g
15444269 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15434269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61727.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-45-6 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
Histamine inhibits the synthesis of IL-2 and γ-IFN in peripheral blood mononuclear cells and lipopolysaccharide-induced synthesis of TNF-α in monocytes via H2 receptor activation. It is a powerful stimulant of gastric secretion, a constrictor of bronchial smooth muscle, a vasodilator, and also a centrally acting neurotransmitter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La histamina inhibe la síntesis de IL-2 y γ-IFN en las células mononucleares de sangre periférica y la síntesis inducida por lipopolisacáridos de TNF-α en monocitos mediante activación del receptor de H2. Es un poderoso estimulante de la secreción gástrica, un constrictor de la musculatura blanda bronquial, un vasodilatador y también un neurotransmisor de acción central.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y cloroformo caliente.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: -20 °C. Higroscópico. Manipular y almacenar en gas inerte. Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-45-6
Fórmula molecular C5H9N3
Peso molecular (g/mol) 111.15
Número MDL MFCD00005210,MFCD00128939
Clave InChI NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine
PubChem CID 774
ChEBI CHEBI:18295
SMILES NCCC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2012
Índice Merck 14,4719
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,and hot chloroform.
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-5-il)etanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Histamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H-Imidazole-4-ethanamine