Learn More
Fosfato de histamina, Mikromol™
Descripción
Fosfato de histamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Histamine Phosphate |
| CAS | 51-74-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Histamine Phosphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H9 N3 . 2 H3 O4 P |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Histamine, diphosphate (7CI), Histamine, phosphate (1:2) (6CI,8CI), 4-(2-Aminoethyl)imidazole bis(dihydrogen phosphate), 4-(2-Aminoethyl)imidazole di-acid phosphate, Histamine acid phosphate, Histamine biphosphate, Histamine dihydrogen phosphate, Histamine phosphate, Histapon, 1H-Imidazole-4-ethanamine, phosphate (1:2), Histamine Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | NCCc1c[nH]cn1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-imidazol-4-il)etanamina; ácido fosfórico |
| Mostrar más |