Learn More
Histamine phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16452019
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16452019 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16452019 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0129
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Histamine (phosphate) diphosphate is a potent agonist of histamine receptors and vasodilator.
Histamine (phosphate) diphosphate is a potent agonist of histamine receptors and vasodilator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine phosphate
Forma física Solid
CAS 51-74-1
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H15N3O8P2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Histamine diphosphate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (325.58 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1.43 mg/mL (4.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES NCCC1=CNC=N1.O=P(O)(O)O.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 307.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.14
Porcentaje de pureza 98.0%