Learn More
Fosfato de histamina, LoGiCal
Código de producto. 30458471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458471 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458471 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1666.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine Phosphate
CAS 51-74-1
Nombres de analitos o componentes Histamine Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H9 N3 . 2 H3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Histamine, diphosphate (7CI), Histamine, phosphate (1:2) (6CI,8CI), 4-(2-Aminoethyl)imidazole bis(dihydrogen phosphate), 4-(2-Aminoethyl)imidazole di-acid phosphate, Histamine acid phosphate, Histamine biphosphate, Histamine dihydrogen phosphate, Histamine phosphate, Histapon, 1H-Imidazole-4-ethanamine, phosphate (1:2), Histamine Phosphate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES NCCc1c[nH]cn1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-4-il)etanamina; ácido fosfórico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 307.14
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0334 g/mol