Learn More
Histamine, MedChemExpress
Código de producto. 16488676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1204
MedChemExpress Histamine is an organic nitrogenous compound involved in local immune responses as well as regulating physiological function in the gut and acting as a neurotransmitter.
Histamine is an organic nitrogenous compound involved in local immune responses as well as regulating physiological function in the gut and acting as a neurotransmitter.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine
CAS 51-45-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H9N3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Ergamine
Información de solubilidad H2O : ≥ 34 mg/mL (305.89 mM)
SMILES NCCC1=CN=CN1
Peso molecular (g/mol) 111.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death