Learn More
Difosfato de histamina, TRC
Código de producto. 30405631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405631 2.5 g
30392618 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30405631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH4560602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-74-1
Fórmula molecular C5 H9 N3 . 2 H3 O4 P
Peso molecular (g/mol) 307.14
Sinónimo Histamine, diphosphate (7CI), Histamine, phosphate (1:2) (6CI,8CI), 4-(2-Aminoethyl)imidazole bis(dihydrogen phosphate), 4-(2-Aminoethyl)imidazole di-acid phosphate, Histamine acid phosphate, Histamine biphosphate, Histamine dihydrogen phosphate, Histamine phosphate, Histapon, 1H-Imidazole-4-ethanamine, phosphate (1:2), Histamine Phosphate
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-4-il)etanolamina; Ácido fosfórico
SMILES NCCc1c[nH]cn1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine Phosphate
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.0334