Learn More
Difosfato de histamina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493739 5 g 5 g
15403749 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61088.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Agonista endógeno de H1 y H2
Histamine diphosphate is a potent agonist of histamine receptors. It activates nitric oxide synthetase and is a potent vasodilator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El difosfato de histamina es un agonista potente de los receptores de la histamina. Activa la sintetasa de óxido nítrico y es un potente vasodilatador.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-74-1
Fórmula molecular C5H15N3O8P2
Peso molecular (g/mol) 307.14
Número MDL MFCD00064316
Clave InChI ZHIBQGJKHVBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo histamine acid phosphate, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine bis phosphate, histamine biphosphate, histamine dihydrogen phosphate, histamine phosphate 1:2, histamine phosphate, 1h-imidazole-4-ethanamine, phosphate 1:2, histamine phosphate usp, histamine positive, 4-2-aminoethyl imidazole bis dihydrogen phosphate
PubChem CID 65513
ChEBI CHEBI:51193
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.NCCC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine diphosphate
Punto de fusión 128°C to 132°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4719
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-5-il)etanamina; ácido fosfórico
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo