Learn More
Cloridrato de histamina dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 17970855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17970855 5 g 5 g
17952325 1 g 1 g
17912335 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17970855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH4365005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-92-8
Fórmula molecular C5 H9 N3 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 184.07
Sinónimo Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-4-il)etanolamina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.033
Porcentaje de pureza >95%