Learn More
R&D Systems™ Histamine dihydrochloride
Código de producto. 18792464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18792464 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18792464 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3545/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.29€
    116.55€ / 50 miligramos
    Ahorro 12.74€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Endogenous histamine receptor agonist
Endogenous agonist at histamine receptors (H1-4). Released from mast cells and basophils and exhibits inflammatory, vasodilatory and bronchoconstrictory activity. Stimulates gastric acid secretion and acts as a neurotransmitter in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine dihydrochloride
CAS 56-92-8
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C5H11Cl2N3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.07
Pureza >98%
Peso molecular 184.06