Learn More
diclorhidrato de histamina, Mikromol™
Código de producto. 17962106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962106 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17962106 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3010.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de histamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Nombres de analitos o componentes Histamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-4-il)etanamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 184.07
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,033 g/mol