Learn More
Diclorhidrato de histamina, LoGiCal
Código de producto. 30462754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462754 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462754 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3010.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine Dihydrochloride
CAS 56-92-8
Nombres de analitos o componentes Histamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H9 N3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-4-il)etanamina; diclorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 184.07
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183,033 g/mol