Learn More
Diclorhidrato de histamina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Histamine Dihydrochloride |
| CAS | 56-92-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Histamine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C5 H9 N3 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Histamine dihydrochloride, 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9N3.2ClH/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;;/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCCc1c[nH]cn1 |
| Nombre IUPAC | 2-(1H-imidazol-4-il)etanamina; diclorhidrato |
| Mostrar más |