Learn More
Diclorhidrato de histamina, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397276 25 g 25 g
11387276 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397276 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09198.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 56-92-8 | C5H11Cl2N3 | 184.06 g/mol
Histamine dihydrochloride has been shown to activate nitric oxide synthetase and suppress or inhibit the generation of reactive oxygen species (ROS). Inhibition of ROS by histamine dihydrochloride allows activation of T cells and NK cells by IL-2. In a rat model, histamine dihydrochloride suppressed ROS generated by Kupffer cells through the H2 histamine receptor. It is a potent vasodilator and endogenous histamine receptor agonist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se ha demostrado que el diclorhidrato de histamina activa la sintetasa de óxido nítrico y suprime o inhibe la generación de especies reactivas de oxígeno (EOR). La inhibición de las EOR por diclorhidrato de histamina permite la activación de células T y células NK por IL-2. En ratas, el diclorhidrato de histamina suprimió las EOR generadas por las células de Kupffer a través del receptor de histamina H2. Es un potente vasodilatador y agonista endógeno del receptor de histamina.
Solubilidad
Muy soluble en agua y metanol. Soluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-92-8
Fórmula molecular C5H11Cl2N3
Peso molecular (g/mol) 184.06
Número MDL MFCD00012703
Clave InChI PPZMYIBUHIPZOS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo histamine dihydrochloride, histamine 2hcl, 2-1h-imidazol-4-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, 1h-imidazole-4-ethanamine, dihydrochloride, peremin, ceplene, 2-1h-imidazol-4-yl ethylamine dihydrochloride, 2-4-imidazolyl ethylamine dihydrochloride, histaminedium dichloride
PubChem CID 5818
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-5-il)etanamina; dihidrocloruro
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine dihydrochloride
Punto de fusión 245°C to 249°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3624116
Índice Merck 14,4719
Información de solubilidad Very soluble in water and methanol. Soluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.07
Porcentaje de pureza ≥98%