Learn More
Histamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10745842 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10401060 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10557600 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10745842 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 411710010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51-45-6 | C5H9N3 | 111.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-45-6
Fórmula molecular C5H9N3
Peso molecular (g/mol) 111.15
Número MDL MFCD00005210,MFCD00128939
Clave InChI NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo histamine, 1h-imidazole-4-ethanamine, 2-4-imidazolyl ethylamine, ergotidine, 2-1h-imidazol-5-yl ethanamine, ergamine, eramin, 5-imidazoleethylamine, theramine, free histamine
PubChem CID 774
ChEBI CHEBI:18295
Nombre IUPAC 2-(1H-imidazol-5-il)etanamina
SMILES NCCC1=CN=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Histamine
Punto de fusión 83°C to 84°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 167°C (0.8 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 4756
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo y/o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Histamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.