Descripción
Realice la purificación de FPLC de proteínas etiquetadas con poli-histidina con Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, un soporte Superflow 6 modificado con ácido nitrilotriacético (NTA) cargado con níquel divalente (Ni+2).
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
Alta capacidad: unión superior a 20 mg de GFP etiquetada con HIS por ml de resina a un flujo lineal de 300 cm/hora
Alta pureza: proporciona una pureza superior al 80 % de las fracciones eluidas cuando se usa para purificación a partir de lisados
Versátil: puede usarse para purificar proteínas en condiciones nativas y desnaturalizantes
Sólido: las microesferas altamente entrecruzadas toleran flujos lineales de hasta 1200 cm/hora
Compatible: mantiene la función en una amplia variedad de condiciones químicas y de pH
Rentable: la resina de precio competitivo es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación por FPLC de media a gran escala de proteínas etiquetadas con polihistidina
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C |
| Formulario | Suspensión líquida |
| Línea de productos | HisPur |
| Cantidad | 10 ml |
| Objetivo | Proteína marcada con His |
| Tipo | Agarosa |
| Fase estacionaria | Níquel divalente, quelato metálico |
| Formato | Frasco |
| Tipo de columna | Afinidad, resina de agarosa |
| Capacidad de unión | 20 mg de unión GFP marcada con His por ml de resina |