Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Superflow Agarose
Código de producto. 13414199 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 mL
250 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
250 ml
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13414199 1 l 1 litro
13484189 10 ml 10 ml
13404199 50 mL 50 ML
13494189 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13414199 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25217
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice la purificación de FPLC de proteínas etiquetadas con poli-histidina con este soporte Superflow 6 modificado con ácido nitrilotriacético (NTA) cargado con níquel divalente (Ni+2).
Realice la purificación de FPLC de proteínas etiquetadas con poli-histidina con Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, un soporte Superflow 6 modificado con ácido nitrilotriacético (NTA) cargado con níquel divalente (Ni+2).
Información adicional y pedidos en línea
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose es una resina duradera altamente entrecruzada que no se comprime a los flujos utilizados para las purificaciones por FPLC a media o gran escala. La resina aguanta bien diversos productos químicos y valores de pH, y es compatible con los procedimientos más frecuentes de limpieza in situ. En comparación con cobalto y otros ligandos utilizados para la cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC), el níquel proporciona una mayor capacidad para la purificación de proteínas etiquetadas con His. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose muestra una alta capacidad de unión dinámica a través de un intervalo de flujos, lo que la convierte en una elección excelente para purificaciones a mayor escala.
Características destacadas:
  • Alta capacidad: unión superior a 20 mg de GFP etiquetada con HIS por ml de resina a un flujo lineal de 300 cm/hora
  • Alta pureza: proporciona una pureza superior al 80 % de las fracciones eluidas cuando se usa para purificación a partir de lisados
  • Versátil: puede usarse para purificar proteínas en condiciones nativas y desnaturalizantes
  • Sólido: las microesferas altamente entrecruzadas toleran flujos lineales de hasta 1200 cm/hora
  • Compatible: mantiene la función en una amplia variedad de condiciones químicas y de pH
  • Rentable: la resina de precio competitivo es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación por FPLC de media a gran escala de proteínas etiquetadas con polihistidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 mg de unión GFP marcada con His por ml de resina
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos HisPur
Cantidad 1 l
Objetivo Proteína marcada con His
Tipo Agarosa
Fase estacionaria Níquel divalente, quelato metálico
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa