Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Ni-NTA Superflow Agarose
Código de producto. 13404199 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 mL
250 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
250 ml
50 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13404199 50 mL 50 ML
13414199 1 l 1 litro
13484189 10 ml 10 ml
13494189 250 ml 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13404199 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25215
Realice la purificación de FPLC de proteínas etiquetadas con poli-histidina con este soporte Superflow 6 modificado con ácido nitrilotriacético (NTA) cargado con níquel divalente (Ni+2).
Realice la purificación de FPLC de proteínas etiquetadas con poli-histidina con Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, un soporte Superflow 6 modificado con ácido nitrilotriacético (NTA) cargado con níquel divalente (Ni+2).
Información adicional y pedidos en línea
HisPur Ni-NTA Superflow Agarose es una resina duradera altamente entrecruzada que no se comprime a los flujos utilizados para las purificaciones por FPLC a media o gran escala. La resina aguanta bien diversos productos químicos y valores de pH, y es compatible con los procedimientos más frecuentes de limpieza in situ. En comparación con cobalto y otros ligandos utilizados para la cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC), el níquel proporciona una mayor capacidad para la purificación de proteínas etiquetadas con His. HisPur Ni-NTA Superflow Agarose muestra una alta capacidad de unión dinámica a través de un intervalo de flujos, lo que la convierte en una elección excelente para purificaciones a mayor escala.
Características destacadas:
  • Alta capacidad: unión superior a 20 mg de GFP etiquetada con HIS por ml de resina a un flujo lineal de 300 cm/hora
  • Alta pureza: proporciona una pureza superior al 80 % de las fracciones eluidas cuando se usa para purificación a partir de lisados
  • Versátil: puede usarse para purificar proteínas en condiciones nativas y desnaturalizantes
  • Sólido: las microesferas altamente entrecruzadas toleran flujos lineales de hasta 1200 cm/hora
  • Compatible: mantiene la función en una amplia variedad de condiciones químicas y de pH
  • Rentable: la resina de precio competitivo es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación por FPLC de media a gran escala de proteínas etiquetadas con polihistidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 mg de unión GFP marcada con His por ml de resina
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos HisPur
Cantidad 50 mL
Objetivo Proteína marcada con His
Tipo Agarosa
Fase estacionaria Níquel divalente, quelato metálico
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HisPur Ni-NTA Superflow Agarose, 50 mL.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Nickel(II) sulfate hexahydrate(1:1:6)