Learn More
Thermo Scientific™ Resina de Ni-NTA HisPur™
Código de producto. 10449164 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10449164 10 ml 10 ML
10038124 100 ml 100 ml
10459164 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10449164 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88221
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Purifique proteínas de fusión recombinante etiquetadas con His que utilizan gránulos, columnas de centrifugación y placas de quelantes metálicos de níquel-NTA (ácido nitrilotriacético) de alta capacidad.
Realice la purificación rutinaria por afinidad de las proteínas de fusión etiquetadas con His con la resina de Ni-NTA Thermo Scientific™ HisPur, una resina de níquel-IMAC de alta capacidad y alto rendimiento.
El soporte de níquel-NTA especialmente preparado consta de agarosa granulada derivatizada con la mitad de quelantes del ácido nitrilotriacético (NTA) y cargada con iones de níquel divalentes (Ni2+). La resina de cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) proporciona una capacidad de unión y un rendimiento excepcionales para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con His.
La Ni-NTA HisPur está disponible en distintos tamaños de paquete de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para grandes volúmenes de muestras. Todas estas opciones permiten obtener los mejores resultados en la purificación de proteínas marcadas con His a casi cualquier escala.
Características destacadas:
  • De alta capacidad: una hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por ml de resina
  • Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
  • Compatible: se utiliza con reactivos de lisis celular Thermo Scientific y una gran variedad de aditivos de tampón
  • Flexible: disponible en varios formatos, incluidos resina a granel, columnas de centrifugación y cartuchos de cromatografía
  • Rentable: vuelva a utilizar el mismo lote de resina al menos cinco veces
  • Facilidad de uso: tampones preformulados disponibles para formatos de kit
Formatos disponibles:
  • Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
  • Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
  • A granel y personalizado: háganos llegar sus necesidades de resinas de Ni-NTA HisPur a granel–
Incluye:
Los kits contienen columnas de Ni-NTA HisPur (almacenar a 4 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Resina de Ni-NTA HisPur
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos HisPur
Cantidad 10 ml
Objetivo Proteína marcada con His
Tipo Resina
Fase estacionaria Níquel divalente, quelato metálico
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Capacidad de unión Unión de hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por ml de resina