Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de centrifugación de Ni-NTA HisPur™, 1 ml
Código de producto. 11582531 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11582531 5 columnas paquete de 5
1 options
Código de producto. 11582531 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88225
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Purifique proteínas de fusión recombinante etiquetadas con His que utilizan gránulos, columnas de centrifugación y placas de quelantes metálicos de níquel-NTA (ácido nitrilotriacético) de alta capacidad.
Realice la purificación rutinaria por afinidad de las proteínas de fusión etiquetadas con His con la resina Thermo Scientific™ HisPur Ni-NTA, una resina de níquel-IMAC de alta capacidad y alto rendimiento.
El soporte de níquel-NTA especialmente preparado consta de agarosa granulada derivatizada con la mitad de quelantes del ácido nitrilotriacético (NTA) y cargada con iones de níquel divalentes (Ni2+). La resina de cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) proporciona una capacidad de unión y un rendimiento excepcionales para la purificación de proteínas recombinantes marcadas con His.
La Ni-NTA HisPur está disponible en distintos tamaños de paquete de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para grandes volúmenes de muestras. Todas estas opciones permiten obtener los mejores resultados en la purificación de proteínas marcadas con His a casi cualquier escala.
Características destacadas:
  • Alta capacidad: unión de hasta 60 mg de proteínas marcadas con 6xHis por mililitro de resina
  • Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
  • Compatible: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
  • Flexible: disponible en varios formatos, incluidos resina a granel, columnas de centrifugación y cartuchos de cromatografía
  • Rentable: vuelva a utilizar el mismo lote de resina al menos cinco veces
  • Facilidad de uso: tampones preformulados disponibles para formatos de kit
Formatos disponibles:
  • Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
  • Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
  • A granel y personalizado: háganos llegar sus necesidades de resinas de Ni-NTA HisPur a granel–
Incluye:
Los kits contienen columnas de Ni-NTA HisPur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Columnas de centrifugado Ni-NTA HisPur, 1 ml
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos HisPur
Cantidad 5 columnas
Objetivo Proteína marcada con His
Tipo Columna de centrifugación
Fase estacionaria Níquel divalente, quelato metálico
Formato Columna de centrifugación
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Capacidad (métrico) 1 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HisPur Ni-NTA Resin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, nickel(II) salt, hydrate