Descripción
Realice la purificación por afinidad de proteínas de fusión etiquetadas con His en formatos manuales o automatizados con microesferas magnéticas de níquel-IMAC de alta capacidad HisPur Ni-NTA Thermo Scientific™.
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
Alta capacidad: capacidad de unión equivalente o mayor que las microesferas magnéticas de Ni-NTA de otros proveedores
Baja unión inespecífica: la superficie de las microesferas está prebloqueada y el protocolo proporciona tampones optimizados para la purificación
Rápido: el protocolo se completa en 1 hora
Ampliable: procesado de volúmenes de muestras desde microlitro a mililitro
Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
Compatibilidad de reactivos: se puede utilizar con reactivos de lisis celular normales y gran variedad de aditivos de tampones
Formatos múltiples: el acoplamiento de proteínas a las microesferas y las aplicaciones posteriores pueden realizarse tanto de forma manual como con una plataforma automática (p. ej., instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher)
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C |
| Tamaño de partículas | 1 μm |
| Línea de productos | HisPur |
| Cantidad | 10 ml |
| Forma de proteína | Recombinante |
| Objetivo | His |
| Tipo | Gránulo magnético |
| Tipo de ligando | Níquel-NTA |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
Seguridad y manipulación
- HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, sulphuric acid