Learn More
Thermo Scientific™ Microesferas magnéticas HisPur™ Ni-NTA
Código de producto. 13464289 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
2 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13464289 2 ml 2 ML
13484289 10 ml 10 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13464289 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88831
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Realice la purificación por afinidad de proteínas de fusión etiquetadas con His en formatos manuales o automatizados con las microesferas magnéticas HisPur Ni-NTA Thermo Scientific™ de alta capacidad de níquel-IMAC.
Realice la purificación por afinidad de proteínas de fusión etiquetadas con His en formatos manuales o automatizados con microesferas magnéticas de níquel-IMAC de alta capacidad HisPur Ni-NTA Thermo Scientific™.
Información adicional y pedidos en línea
La superficie de la microesfera magnética bloqueada se derivatiza con la fracción de quelato de ácido nitrilotriacético (NTA) y se carga con iones de níquel divalentes (Ni2+). Las microesferas de cromatografía de afinidad de metales inmovilizados (IMAC) proporcionan una alta capacidad de unión con un entorno muy bajo. Las microesferas magnéticas HisPur Ni–NTA se pueden utilizar de forma manual con un soporte magnético y con plataformas automáticas, como los instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, para conseguir un mayor rendimiento.–
Características destacadas:
  • Alta capacidad: capacidad de unión equivalente o mayor que las microesferas magnéticas de Ni-NTA de otros proveedores
  • Baja unión inespecífica: la superficie de las microesferas está prebloqueada y el protocolo proporciona tampones optimizados para la purificación
  • Rápido: el protocolo se completa en 1 hora
  • Ampliable: procesado de volúmenes de muestras desde microlitro a mililitro
  • Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización
  • Compatibilidad de reactivos: se puede utilizar con reactivos de lisis celular normales y gran variedad de aditivos de tampones
  • Formatos múltiples: el acoplamiento de proteínas a las microesferas y las aplicaciones posteriores pueden realizarse tanto de forma manual como con una plataforma automática (p. ej., instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Slurry: 12.5mg/mL, 1.25% solids
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C
Tamaño de partículas 1 μm
Formulario Líquido
Línea de productos HisPur
Cantidad 2 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo His
Tipo Gránulo magnético
Tipo de ligando Níquel-NTA
Capacidad (métrico) 2 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ni-NTA Magnetic Beads
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid