Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Superflow Agarose
Código de producto. 13474179 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
50 mL
250 ml
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 ml
250 ML
50 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13474179 10 ml 10 ml
13484179 1 l 1 litro
13414189 250 ml 250 ML
13404189 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13474179 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25228
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de proteínas etiquetadas con polihistidina con este soporte Superflow 6 de tetradentato-quelante cargado con cobalto divalente.
Realice una purificación a gran escala y de alta pureza de proteínas etiquetadas con polihistidina con Thermo Scientific™ HisPur Cobalt Superflow Agarose, un soporte Superflow 6 de tetradentato-quelante cargado con cobalto divalente.
Información adicional y pedidos en línea
HisPur Cobalt Superflow Agarose es una resina duradera altamente entrecruzada que no se comprime a los flujos usados en las purificaciones por FPLC a media y gran escala. La resina aguanta bien diversos productos químicos y valores de pH, y es compatible con los procedimientos más frecuentes de limpieza in situ. En comparación con el níquel y otros ligandos utilizados normalmente para cromatografía de afinidad por iones metálicos inmovilizados (IMAC), el cobalto proporciona una mayor especificidad para la purificación de proteínas con etiquetas His. La unión específica de HisPur Cobalt Superflow Agarose da lugar a fracciones de elución más puras, reduciendo la necesidad de pasos extras de limpieza.
Características destacadas:
  • Sólido: el soporte de microesferas de agarosa al 6 % altamente entrecruzado Superflow tolera flujos lineales de hasta 1200 cm/hora con una lixiviación mínima de cobalto debido al quelante tetradentado
  • Alta capacidad: une 20 mg de 6 x His-GFP por ml de resina a un flujo lineal de 150 cm/hora, puede unir más de 30 mg por ml de resina dependiendo del flujo
  • Alta pureza: la especificidad de unión del cobalto a la etiqueta de histidina generalmente da lugar a fracciones de elución con menos del 10 % de contaminación de proteínas no específicas
  • Compatible: mantiene la función tras la exposición a una amplia variedad de productos químicos y valores de pH
  • Rentable: la resina es estable a lo largo de múltiples ciclos de limpieza y reutilización
Recomendada para:
Purificación en FPLC a gran escala de proteínas etiquetadas con polihistidina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos HisPur
Cantidad 10 ml
Objetivo Proteína marcada con His
Tipo Agarosa
Fase estacionaria Quelato metálico, cobalto divalente
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa