Learn More
Thermo Scientific™ Resina de cobalto HisPur™
Código de producto. p-7184475 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
10 ML
100 ML
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10751375 10 ml 10 ML
10270054 100 ml 100 ML
10344300 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 10751375 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 89964
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Purifique suavemente las proteínas de fusión recombinante etiquetadas con cobalto (Co2+) con gránulos de afinidad de quelato metálico inmovilizado (IMAC), columnas de centrifugación y placas.
La resina de cobalto Thermo Scientific™ HisPur es un soporte de afinidad de quelato metálico inmovilizado (IMAC) para purificación específica, rápida y suave de proteínas con la etiqueta His.
Información adicional y pedidos en línea
Los kits, columnas y resinas de cobalto HisPur utilizan una resina quelante tetradentada cargada con cobalto divalente (Co2+) que permite una purificación específica, rápida y respetuosa de las proteínas de fusión etiquetadas con histidina a partir de una gran variedad de tipos de muestras. La resina de cobalto HisPur está disponible en envases de distintos tamaños de mezcla de resina, tres tamaños de columnas listas para centrifugar, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía preparados para FPLC y placas de filtro de 96 pocillos para necesidades de alto rendimiento. Con estas opciones, es posible realizar la purificación de proteínas con etiqueta His a casi cualquier escala. La resina de cobalto HisPur es superior a los sistemas de cromatografía de afinidad de metal inmovilizado (IMAC) a base de níquel tradicionales. Comparada con las resinas de quelato Ni-IDA y Ni2+ tetradentadas, la resina HisPur une proteínas etiquetadas con histidina con un nivel de especificidad más alto (menos uniones inespecíficas) y las libera en condiciones más respetuosas (concentraciones de imidazol más bajas). Utilice las columnas y cartuchos HisPur para obtener proteínas etiquetadas con His de gran pureza y sin contaminación con metales.
Características destacadas:
  • Alta pureza: se obtienen más de 10 miligramos de proteína pura etiquetada con His por mililitro de resina sin optimizar las condiciones de lavado con imidazol.
  • Baja lixiviación de metales: sin contaminación de metales en la muestra de proteínas etiquetadas con histidina eluida.
  • Versatilidad: purifica las proteínas en condiciones nativas o desnaturalizantes. Es compatible con reactivos de lisis celular y con una gran variedad de aditivos de tampón.
  • Flexibilidad: disponible como columnas de resina a granel o predispensadas, columnas de cromatografía y placas de 96 pocillos con filtro.
  • Rentable: la resina se puede reutilizar varias veces o desechar después de un solo uso.
  • Superior: funciona mejor que otras resinas IMAC disponibles en el mercado.
Formatos disponibles:
  • Pulpas de resina: agarosa granulada al 6 % entrecruzada; frascos de 10 ml, 100 ml y 500 ml.
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml y 3 ml.
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna–
  • Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas–
  • Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada. Las placas permiten una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para las separaciones a pequeña escala de grandes volúmenes
  • A granel y personalizado – háganos llegar sus necesidades de resinas de cobalto HisPur a granel
Incluye:
Kits que contienen columnas de cobalto HisPur, tampón de equilibrado/lavado y tampón de elución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4 °C
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos HisPur
Cantidad 10 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo Proteína marcada con His
Tipo Resina
Fase estacionaria Quelato metálico, cobalto divalente
Formato Frasco
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • HisPur Cobalt Resin
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride(CoCl2), hexahydrate