Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West HisProbe Kit
Código de producto. 10573364 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
685 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10573364 685 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10573364 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 15168
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Detecte directamente las proteínas de fusión etiquetadas con histidina y otras proteínas ricas en histidina con este derivado de la peroxidasa de rábano activado por níquel (HRP).
Thermo Scientific™ HisProbe-HRP es+un derivado activado por níquel (Ni2 ) de la peroxidasa de rábano picante (HRP). Este producto se ha optimizado para la detección directa de proteínas recombinantes etiquetadas con histidina y otras proteínas ricas en histidina.
A diferencia de los anticuerpos anti-6xHis, HisProbe-HRP reconoce las etiquetas de polihistidina independientes de las etiquetas adyacentes. El kit de detección incluye tampones de bloqueo y sustrato quimioluminiscente para la detección de Western blot sensible a través del conjugado HisProbe-HRP. El ligando activo en HisProbe-HRP es un quelante de tridentato que permite que Ni2+ se enlace en forma activa para la interacción y detección posteriores de las moléculas objetivo. El quelante activo tiene una capacidad de unión similar al ácido iminodiacético (IDA) cuando se utiliza para la cromatografía de afinidad de metales inmovilizados (IMAC).
Características destacadas:
  • Rápido: la detección rápida de la etiqueta His se consigue mediante una incubación de sonda de un solo paso, que elimina la necesidad de llevar a cabo un largo protocolo de reacción de anticuerpos primarios y secundarios de dos pasos.
  • Económico: elimina la necesidad de comprar costosos anticuerpos primarios/secundarios, por lo que resulta considerablemente menos costoso que los anticuerpos anti-6xHis-tag.
  • Alta especificidad: HisProbe-HRP puede reconocer las etiquetas His que son independientes de las etiquetas adyacentes.
  • Menos impedimentos estéricos: HisProbe-HRP es más pequeño que los anticuerpos y detecta las proteínas de fusión etiquetadas con His que a menudo son indetectables cuando se usan algunos anticuerpos antietiqueta His.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit Pierce SuperSignal West HisProbe
Tipo de producto Kit HisProbe
Método de detección Quimioluminiscente
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos HisProbe, SuperSignal
Cantidad 685 mL
Conjugado Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Reactividad Todas las especies
Suficiente para 62 minitransferencias o membrana de 5000 cm cuadrados
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 62 miniblots o membranas de 5000 cm2
• Conjugado HisProbe-HRP, 2 mg
• Solución potenciadora de luminol SuperSignal West Pico, 250 ml
• Solución estable de peróxido SuperSignal West Pico, 250 ml
• Bloqueador BSA en TBS (10x), 125 ml
• Paquetes de TBS (cada uno de 500 ml), 10 paquetes
• Solución de detergente Surfact-Amps 20, 6 x 10 ml
Almacenar el HisProbe-HRP, el bloqueador BSA en TBS y el Surfact-Amps 20 a 4 °C. Guarde los componentes restantes a 4 °C.