Learn More
Hispidulina, TRC
Código de producto. 30389042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30389042 5 mg
30403840 10 mg
30389573 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30389042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH4563405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1447-88-7
Fórmula molecular C16H12O6
Peso molecular (g/mol) 300.27
Sinónimo 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxy-6-methoxyflavone, 5,7,4'-Trihydroxy-6-methoxyflavone, 6-Methoxy-5,7,4'-trihydroxyflavone, 6-Methoxyapigenin, 6-Methylscutellarein, 6-O-Methylscutellarein, Dinatin, Hispedulin, Hispidulin, Hispiludin, NSC 122415, Salvitin, Scutellarein 6-Methyl Ether, 4',5,7-Trihydroxy-6-methoxy-flavone
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)-6-metoxicromen-4-una
SMILES COc1c(O)cc2OC(=CC(=O)c2c1O)c3ccc(O)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hispidulin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12O6/c1-21-16-11(19)7-13-14(15(16)20)10(18)6-12(22-13)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17,19-20H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.0634