Learn More
Hispidol, MedChemExpress
Código de producto. 16450946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16450946 200 mg 200 miligramos
16443698 10 mg 10 miligramos
16440087 50 mg 50 miligramos
16436437 5 mg 5 miligramos
16434776 100 mg 100 miligramos
16411546 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16450946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102040
MedChemExpress Hispidol ((Z)-Hispidol) is a potential therapeutic for inflammatory bowel disease; inhibits TNF-α induced adhesion of monocytes to colon epithelial cells with an IC50 of 0.50 μM.
Hispidol ((Z)-Hispidol) is a potential therapeutic for inflammatory bowel disease
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hispidol
CAS 5786-54-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O4
Cantidad 200 mg
Sinónimo (Z)-Hispidol
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMILES O=C1C2=CC=C(O)C=C2O/C1=C\C3=CC=C(O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation