Learn More
MedChemExpress His-Pro
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 20930-58-9 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Peso molecular | 252.27 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |