Learn More
Cloruro de hirsutidina, TRC
Código de producto. 30407883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407883 2.5 mg
30404606 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3568002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4092-66-4
Fórmula molecular C18 H17 O7 . Cl
Peso molecular (g/mol) 380.776
Sinónimo 3,5-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-7-methoxy-1-benzopyrylium Chloride, 3,4',5-Trihydroxy-3',5',7-trimethoxyflavylium Chloride, Hirsutidin, Hirsutinidol Chloride
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenilo)-7-metoxicromenilio-3,5-diol; cloruro
SMILES [Cl-].COc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)c3cc(OC)c(O)c(OC)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hirsutidin Chloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H16O7.ClH/c1-22-10-6-12(19)11-8-13(20)18(25-14(11)7-10)9-4-15(23-2)17(21)16(5-9)24-3;/h4-8H,1-3H3,(H2-,19,20,21);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.066